Learn More
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Doppelmuffe Aluminium
Artikelnummer. 31237676
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Innensechskantschrauben
Rändelschrauben
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält
31237676 Rändelschrauben
31237674 Innensechskantschrauben
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31237676 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 2380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.55 €
    13.90 € / 1 Stück
    Sparen 1.65 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die neue MicroFix Doppelmuffe aus Aluminium verbindet zwei Stäbe bis 13 mm besonders platzsparend und stabil. Ideal für beengte Einbausituationen wie unter Laborabzügen oder in bestehenden Gestellen. Die Rändelschrauben ermöglichen zuverlässige Hand- oder Inbusschlüssel-Fixierung
  • Robuste und leichte Aluminiumlegierung
  • Rechtwinklige oder T-Verbindung von zwei Stäben bis Ø 13 mm
  • Minimaler Platzbedarf: Durchmesser 25 mm, Länge 30 mm
  • Alu-Rändelschrauben für werkzeugloses Anziehen von Hand
  • Zusatzfunktion: Integrierte Innensechskantvertiefung in der Rändelschraube – für optionales Anziehen mit Inbusschlüssel (SW 3 mm) bei erhöhtem Sicherheitsbedarf.
  • Alternativ: Mit Innensechskantschrauben erhältlich 
Spezifikation
Material Aluminium
Höhe (metrisch) 30 mm
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Enthält Rändelschrauben
Produkttyp Stativmuffe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Gewicht (metrisch) 21 g