Learn More
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Bosshead Aluminium
Artikelnummer. p-200136229
Click to view available options
Enthält:
Hex Socket Screws
Knurled Screws
Artikelnummer. 31237674
Marke: Usbeck Laborgeraete™ 2381
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The MicroFix bosshead delivers a compact, stable solution for secure rod connections in space-limited lab setups.
  • Sturdy and lightweight aluminium alloy
  • Right-angle or T-connection of two rods up to Ø 13 mm
  • Ultra-compact dimensions: 25 mm diameter, 30 mm length
Spezifikation
Material Aluminium
Höhe (metrisch) 30 mm
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Enthält Hex Socket Screws
Produkttyp Bosshead
Autoklavierbar Autoclavable
Gewicht (metrisch) 20 g