Learn More
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 17611036
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL, 2X-Large
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17611036 Klein 100 Stück
17601036 Extraklein 100 Stück
17621036 Mittel 100 Stück
17631036 Groß 100 Stück
17818331 2XL, 2X-Large 90 Stück
17641036 Extragroß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17611036 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 92134070
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Microflex™ 92-134 Nitrilhandschuhe bieten Taktilität und bequemen Schutz für zahlreiche Anwendungen. Mit texturierten Fingerspitzen für die sichere Handhabung von Werkzeugen und Materialien.
  • Hergestellt aus einer weichen Nitrilformulierung für eine bequeme Passform und ein angenehmes Tragegefühl
  • Leichte Konstruktion für gutes Tastgefühl und feinmotorische Steuerung
  • Entwickelt für eine breite Palette von Anwendungen in allen Branchen
  • Mit Textur auf den Fingerspitzen für die sichere Handhabung von Werkzeugen und Materialien 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemotherapeutic Rated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 1,5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,11 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0,07 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
FDA 510 (k) Ja
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Menge 100 Handschuhe/Spender, 10 Spender/Karton, 1000 Handschuhe/Karton.
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 240 mm