Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Extra Long Nitrile Gloves
Artikelnummer. 17803622 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
10,5/11
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Packungsgröße:
100 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17803622 5,5/6 100 Stück
17813812 7,5/8 100 Stück
17813822 9,5/10 100 Stück
17863812 8,5/9 100 Stück
17893702 6,5/7 100 Stück
17833642 10,5/11 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17803622 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 93244060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitrile exam gloves feature extra long sleeves to extend protection to the elbow, and are ideal for the healthcare setting.
  • ASTM D6978, ISO 13485, ISO 9001 certified
  • Provide 33% longer, up-to-the-elbow personal protection in high risk situations
  • Tested against 10 commonly used chemicals in the Sterilization Department and against 9 cytostatics
  • Improved cuff design to prevent glove from rolling down
  • Disposable to minimize cross-contamination occurrences
  • Offers reliable protection in a broad range of applications in healthcare settings
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 5,5/6
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 6,7 mil
Dicke (metrisch) 0.17 mm
FDA 510 (k) No
Modell MICROFLEX-93244
Länge (angloamerikanisch) 15.6 in.
Länge (metrisch) 39.5 cm