Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Extra lange Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 17833642 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10,5/11
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Packungsgröße:
100 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17833642 10,5/11 100 Stück
17803622 5,5/6 100 Stück
17813812 7,5/8 100 Stück
17813822 9,5/10 100 Stück
17863812 8,5/9 100 Stück
17893702 6,5/7 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17833642 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 93244110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.25 €
    53.55 € / 100 Stück
    Sparen 17.70 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nitril-Untersuchungshandschuhe verfügen über extra lange Ärmel, die den Schutz bis zum Ellbogen erweitern, und sind ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen.
  • ASTM D6978, ISO 13485, ISO 9001-zertifiziert
  • Bietet 33 % längeren, bis zum Ellbogen reichenden persönlichen Schutz in Hochrisikosituationen
  • Getestet gegen 10 häufig verwendete Chemikalien in der Sterilisationsabteilung und gegen 9 Zytostatika.
  • Verbesserte Stulpenkonstruktion, um ein Herunterrollen des Handschuhs zu verhindern
  • Einwegartikel, um Kreuzkontaminationen zu minimieren
  • Bietet zuverlässigen Schutz in einem breiten Anwendungsbereich im Gesundheitswesen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 0493, Kategorie III, FDA21 CFR 177-2600-US Lebensmittelzulassung, ISO 13485, ISO 9001
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EG 1935/2004, EG 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 10,5/11
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 6,7 mil
Dicke (metrisch) 0.17 mm
FDA 510 (k) Nein
Modell MICROFLEX-93244
Länge (angloamerikanisch) 15,6 in.
Länge (metrisch) 39.5 cm