Learn More
Ansell Microflex™ 93-260RP Dünnster chemikalienbeständiger Einweghandschuh aus synthetischem Verbundmaterial
Artikelnummer. 17959231 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17959231 Groß 6 Stück
17929231 Mittel 6 Stück
17999231 Extragroß 6 Stück
17919231 2XL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17959231 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93260RP090
Lager vorrätig
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dreilagiges Design für optimalen Schutz vor aggressiven Chemikalien. Der dünnste chemikalienbeständige Einweghandschuh für verbesserte Tastfähigkeit und Fingerfertigkeit. Besonders weiches Material und ergonomisches Design sorgen für hervorragende Passform, Tragekomfort und Flexibilität.
  • Herkömmliche Einweghandschuhe sind nur für den Schutz vor Chemikalien über einen kurzen Zeitraum ausgelegt. – im Falle eines Spritzers; Chemikalienschutzhandschuhe hingegen sind in der Regel dicker und robuster konstruiert, um einen länger anhaltenden Schutz zu gewährleisten. Ansell entworfen MICROFLEX 93-260 sollen dünne, chemikalienbeständige Einweghandschuhe sein, die einen höheren Schutz vor Chemikalien über einen längeren Zeitraum bieten als gewöhnliche Einweghandschuhe. Mit einer Dicke von nur 7,8 Mil bieten diese dünnen Nitril- und Neoprenhandschuhe diesen hervorragenden Schutz und gleichzeitig eine verbesserte Tastfähigkeit und Fingerfertigkeit für die einfache Handhabung von Kleinteilen und Werkzeugen.
  • MICROFLEX Die Handschuhe des Modells 93-260 erreichen dies durch ein innovatives dreilagiges Design, das einer Vielzahl aggressiver Chemikalien widersteht. Die äußere Nitrilschicht bietet maximalen Schutz gegen verschiedene organische Lösungsmittel, während die weiche Neopren-Mittelschicht Säure- und Basenbeständigkeit gewährleistet. Eine abschließende Innenschicht sorgt für ein dauerhaft trockenes Tragegefühl und erleichtert gleichzeitig das An- und Ausziehen.
  • MICROFLEX Die chemikalienbeständigen Einweghandschuhe 93-260 erfüllen die Anforderungen sowohl für die EN 374-Zertifizierung in Europa als auch für die KOSHA-Zertifizierung in Korea. Bei Tests mit aggressiven Chemikalien wie Schwefelsäure, N-Heptan, Hexan und Methanol zeigten diese Nitril- und Neoprenhandschuhe beeindruckende Durchbruchzeiten bei der Permeation.
  • MICROFLEX 93-260 sind silikonfrei, um Oberflächenfehler zu vermeiden, wenn Träger Gegenstände und Geräte handhaben, die mit Farbe und anderen Beschichtungen versehen sind. Sie haben ein niedriges akzeptables Qualitätsniveau von 0,65 AQL, um das Risiko von Expositionen aufgrund von Nadellochfehlern zu reduzieren. MICROFLEX Die Handschuhe vom Typ 93-260 verfügen außerdem über eine verlängerte Stulpe für zusätzlichen Schutz des Handgelenks und des Unterarms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388:2016|CE 0493|Kategorie III|EN 421:2010|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|DE ISO 374-5:2016|FDA 21 CFR 177-2600-US Lebensmittelzulassung|ISO 18889:2019|ISO 9001
Chlorinated Nein
Anwendungen Industrie, Labor
Farbe Grün
Latex Free Ja
Material Neopren
Produkttyp Neoprenhandschuhe
Größe Groß
Dicke (angloamerikanisch) 7,9 mil
Dicke (metrisch) 0.2 mm
Norm EN 388 2000X
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPST
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Verlängert
Grip Design Texturierte Fingerfläche
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Länge (angloamerikanisch) 11,2 in.
Länge (metrisch) 285 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.