Learn More
Ansell Microflex™ 93-360 chemikalienbeständige Reinraumhandschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16388401
Change view
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
16388401 7 50 Stück
16378401 6 50 Stück
16398401 8 50 Stück
16308411 9 50 Stück
16318411 10 50 Stück
16328411 11 50 Stück
6 options
Artikelnummer. 16388401
Marke: Ansell 93360070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ Microflex™ 93-360 chemikalienbeständige Reinraumhandschuhe sind dünne Einweghandschuhe für Reinraumumgebungen.
  • Synthetischer Verbundwerkstoff für robusten chemischen Schutz
  • Besonders weiche Formulierung und ergonomisches Design sorgen für eine bequeme Passform und ein angenehmes Tragegefühl für längere Tragezeiten.
  • Kompatibel mit kontrollierten Umgebungen der Klasse 100/ISO 5
  • Der dreischichtige Aufbau sorgt für Schutz gegen aggressive Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Basen
  • Die dünne Mil-Konstruktion bietet eine verbesserte Fühlbarkeit und Fingerfertigkeit
  • Nitril- und Neopren-Verbundmaterial verhindert das Risiko von Typ-I-Allergien
  • Die Innenseite ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen, sorgt für ein trockenes Tragegefühl
  • Partikelfreie Verpackung zur Verringerung von Kontaminationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0,65
Farbe Türkis
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Ambidextrous
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,20 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Größe 7
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 7,9 mil
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modell 93-360
Verpackungsart Case
Menge 500/Pk.
Serie MICROFLEX™ 93-360
Zugfestigkeit 22 MPa
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm