Learn More
Ansell Microflex™ 93-852 Distinctive Black Nitrile Exam Glove
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
:
Größe: 2XL
Beschreibung
- Thanks to its non-foaming special formulation, Microflex 93-852 offers a secure grip in wet applications/environments
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Category III|EC 2023/2006|EC 1935/2004|EN 455 1-4|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016 Type B|EN ISO 374-5:2016|ISO 11193|ISO 18889:2019 |
| Chlorinated | No |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Industriell, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Black |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Fully Textured |
| Finger Thickness (English) | 5.9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Mehr anzeigen |