Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-852 Einweg-Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 15549471
Change view
Click to view available options
Größe:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15549471 7,5/8 100 Stück
15529471 5,5/6 100 Stück
15539471 6,5/7 100 Stück
15559471 8,5/9 100 Stück
15569471 9,5/10 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15549471 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 93852080
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Der kontrastfarbige Hintergrund ermöglicht die Identifizierung hellerer Materialien. Ansell Edmont™ MICROFLEX™ Die Einweg-Nitrilhandschuhe der Serie 93-852 verfügen über eine spezielle Farbe, um Flecken bei besonderen Anwendungen zu kaschieren.
  • Einweghandschuhe aus Nitril
  • Bietet im Vergleich zu ASTM D6319- und EN455-Normen eine höhere Zugfestigkeit, damit die Hände frei und bequem bewegt werden können
  • Vollständig strukturiertes Design
  • Die nicht schäumende Formel ermöglicht den Anwendern einen guten Nassgriff beim Umgang mit Gegenständen
  • Enthalten kein natürliches Gummilatex
  • Puderfrei
  • Schützt den Anwender vor Typ I-Hautallergien, Hautreizungen und Trockenheit
Anwendungen:
  • Analytische Tests/Messungen
  • Biotechnologie
  • Filtrationsprozesse
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Laboranalysen
  • Labortests
  • Einfache Montagearbeiten
  • Leichte Montage von ölbeschichteten Teilen
  • Leichte Wartung und Reinigung
  • Mechanische Arbeiten
  • Lackier- und Spritzbetriebe
  • Pharmazeutische Produktion
  • Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003
Chlorinated Ja
Beschreibung Griffausführung: Texturierte Oberfläche
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Labor
AQL 1.5
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 0.0059 in.
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0.0057 in.
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 7,5/8
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 0.15 mm
Dicke (metrisch) 0,12 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Verpackungsart 100 Handschuhe pro Spender, 10 Spender pro Versandkarton, 1.000 Handschuhe pro Versandkarton
Serie 93-852
Länge (metrisch) 245 mm