Learn More
Ansell Microflex™ 93-852 Serie Einweg-Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 15559471
Change view
Click to view available options
Größe:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
15559471 8,5/9 100 Stück
15529471 5,5/6 100 Stück
15539471 6,5/7 100 Stück
15549471 7,5/8 100 Stück
15569471 9,5/10 100 Stück
5 options
Artikelnummer. 15559471
Marke: Ansell 93852090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der kontrastfarbige Hintergrund ermöglicht die Identifizierung hellerer Materialien. Auf den Ansell Edmont™ Microflex™ Nitrit-Einweghandschuhe der Serie 93-852 heben sich bei speziellen Anwendungen Verfärbungen farblich deutlich ab.
  • Einweghandschuhe aus Nitril
  • Bietet im Vergleich zu ASTM D6319- und EN455-Normen eine höhere Zugfestigkeit, damit die Hände frei und bequem bewegt werden können
  • Vollständig strukturiertes Design
  • Die nicht schäumende Formel ermöglicht den Anwendern einen guten Nassgriff beim Umgang mit Gegenständen
  • Enthalten kein natürliches Gummilatex
  • Puderfrei
  • Schützt den Anwender vor Typ I-Hautallergien, Hautreizungen und Trockenheit
Anwendungen:
  • Analytische Tests/Messungen
  • Biotechnologie
  • Filtrationsprozesse
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Laboranalysen
  • Labortests
  • Einfache Montagearbeiten
  • Leichte Montage von ölbeschichteten Teilen
  • Leichte Wartung und Reinigung
  • Mechanische Arbeiten
  • Lackier- und Spritzbetriebe
  • Pharmazeutische Produktion
  • Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003
Beschreibung Griffausführung: Texturierte Oberfläche
Anwendungen Industrial
AQL 1.5
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 8,5/9
Sterilität Non-sterile
Dicke (metrisch) 0,12 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Verpackungsart 100 Handschuhe pro Spender ,10 Spender pro Versandkarton, 1000 Handschuhe pro Versandkarton
Serie 93-852
Länge (metrisch) 245 mm