Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Hi-vis Orange Nitrile Gloves
Artikelnummer. 30259518 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
30259518 10 100 Stück
30259547 7 100 Stück
30259532 8 100 Stück
30259525 9 100 Stück
30259516 11 100 Stück
5 options
Artikelnummer. 30259518
Marke: Ansell 93256100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Grip Hi-vis Orange Nitrile Gloves are latex-free and ideal for general industrial applications.
  • Mega Texture surface for consistent grip in wet and dry conditions
  • High visibility orange color to increase visibility while working
  • Strong formulation providing durable yet comfortable hand protection
  • Ideal for a wide range of food handling applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Accelerator Free Yes
Anwendungen Industrial
AQL 1.5
Farbe Hi-vis Orange
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 5.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe 10
Sterilität Sterile
Dicke (angloamerikanisch) 5.1 to 6.3 mil
Dicke (metrisch) 0.13 to 0.15 mm