Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Hi-vis Orange Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 30259547 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30259547 7 100 Stück
30259532 8 100 Stück
30259525 9 100 Stück
30259518 10 100 Stück
30259516 11 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30259547 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 93256070
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Grip Hi-vis Orange Nitrilhandschuhe sind latexfrei und ideal für allgemeine industrielle Anwendungen.
  • Mega-Textur-Oberfläche für gleichbleibenden Halt bei Nässe und Trockenheit
  • Die gut sichtbare orange Farbe erhöht die Sichtbarkeit bei der Arbeit.
  • Starke Formel für dauerhaften und dennoch komfortablen Handschutz
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accelerator Free Ja
Anwendungen Industrie
AQL 1.5
Farbe Leuchtorange
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe 7
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 5,1 bis 6,3 mil
Dicke (metrisch) 0,13 bis 0,15 mm