Learn More
Ansell Edmont™ Microflex™ Ergonomische Einweghandschuhe aus Neopren
Artikelnummer. 15579451
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15579451 Extraklein 100 Stück
15509461 Groß 100 Stück
15519461 Extragroß 100 Stück
15589451 Klein 100 Stück
15599451 Mittel 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15579451 Lieferant Ansell Edmont™ Lieferanten-Nr. 73847060
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die weiche und flexible Neoprenmischung sorgt für einen höheren Tragekomfort über längere Zeiträume und ermöglicht den Arbeitern gleichzeitig eine bessere Tastsensibilität. Microflex Es ist erwiesen, dass die Handschuhe 73-847 den Muskelaufwand und die Ermüdung der Hände reduzieren und gleichzeitig die Griffigkeit bei Nässe verbessern.
  • Bietet einen längeren Tragekomfort
  • Texturierte Finger sorgen für starken und sicheren Halt
  • Für ausgezeichneten nassen und trockenen Griff
  • Ohne Naturkautschukproteine und Puder, um die Anwender vor Allergien, Hautreizungen und Trockenheit zu schützen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 13485, PPED 89/686/EEC KATEGORIE III, COMPLEX DESIGN, EN374-3, EN374-2 LEVEL 2 AQL 1.5, ASTM D6977, EN420
Anwendungen Labor
Farbe Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Neopren
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Neoprenhandschuhe
Größe Extraklein
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0,10mm
Fingerhandschuh Texturiert
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell 73-847
Verpackungsart Spenderbox
Menge 100/Packung
Zugfestigkeit 18 MPa
Länge (metrisch) 245 mm
Breite (metrisch) 76 mm