Learn More
Ansell Edmont™ Microflex™ Ergonomische Einweghandschuhe aus Neopren
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
100 Stück
Descripción
- Bietet einen längeren Tragekomfort
- Texturierte Finger sorgen für starken und sicheren Halt
- Für ausgezeichneten nassen und trockenen Griff
- Ohne Naturkautschukproteine und Puder, um die Anwender vor Allergien, Hautreizungen und Trockenheit zu schützen
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485, PPED 89/686/EEC KATEGORIE III, COMPLEX DESIGN, EN374-3, EN374-2 LEVEL 2 AQL 1.5, ASTM D6977, EN420 |
| Anwendungen | Laboratory |
| Farbe | Dunkelgrün |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Neopren |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Neoprene Gloves |
| Größe | L |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido