Learn More
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 Nitril-Untersuchungshandschuhe für hohe Risikostufen
Artikelnummer. 16845440 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16845440 7 100 Stück
16855440 8 100 Stück
16885440 11 100 Stück
16865440 9 100 Stück
16875440 10 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16845440 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 93868070
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die doppellagigen Handschuhe bieten einen wirksamen zweifachen Barriereschutz gegen Gefahrstoffe sowie bei der Betreuung von Hochrisikopatienten.
  • Zwei Schutzschichten für einen wirksamen Barriereschutz
  • Zum  Schutz vor  Gefahrstoffen und bei der Handhabung von Hochrisikopatienten
  • Mit Antihafteigenschaften und nicht schäumend
  • Für ein ungehindertes Arbeiten und eine höhere Produktivität
  • Erhöhter Barriereschutz für anspruchsvolle Aufgaben
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator Free Ja
Anwendungen Industrie
AQL 0.65
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 7
Sterilität Nicht steril
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Gefahrstoffen und Hochrisikopatienten
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Serie 93-868