Learn More
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 Nitril-Untersuchungshandschuhe für hohe Risikostufen
Shop All Ansell ProductsDescription
- Zwei Schutzschichten für einen wirksamen Barriereschutz
- Zum Schutz vor Gefahrstoffen und bei der Handhabung von Hochrisikopatienten
- Mit Antihafteigenschaften und nicht schäumend
- Für ein ungehindertes Arbeiten und eine höhere Produktivität
- Erhöhter Barriereschutz für anspruchsvolle Aufgaben
- AQL 0,65
Specifications
Specifications
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Accelerator Free | Ja |
| Anwendungen | Industrie |
| AQL | 0.65 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Show More |