Learn More
Ansell MICROFLEX™ MEGA TEXTURE 93-283 Blue Gloves
Artikelnummer. 17785154 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Groß
3XL
Packungsgröße:
44 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
17785154 Groß 500 Stück
17989231 3XL 44 Stück
2 options
Artikelnummer. 17785154
Marke: Ansell 93283090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Blue nitrile disposable gloves are strong and durable to enable workers to confidently grip oily, fatty or wet foods and objects.
  • Mega Texture surface for secure grip when handling slippery objects
  • Generous fit works well with thermal under gloves
  • Cut-protective design resists tearing
  • Compliant with US Food Contact and EU Food Migration Regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Latex Free Yes
Material Nitrile
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe Groß
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 8.7 mil
Dicke (metrisch) 0.22 mm
FDA 510 (k) No
Modell MICROFLEX™ Mega Texture 93-283
Zugfestigkeit 28 MPa
Länge (angloamerikanisch) 11.8 in.
Länge (metrisch) 300 mm