Learn More
Ansell MICROFLEX™ MEGA TEXTURE 93-283 Blue Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Groß
3XL
Packungsgröße:
44 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Mega Texture surface for secure grip when handling slippery objects
- Generous fit works well with thermal under gloves
- Cut-protective design resists tearing
- Compliant with US Food Contact and EU Food Migration Regulations
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | Nein |
| Accelerator Free | No |
| Anwendungen | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
| Latex Free | Ja |
| Mehr anzeigen |