Learn More
Ansell MICROFLEX™ MEGA TEXTURE 93-287 Green Gloves
Artikelnummer. 17909231 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
44 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17909231
Marke: Ansell 93287070
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Green nitrile disposable gloves are strong and durable to enable workers to confidently grip oily, fatty or wet foods and objects.
  • Mega Texture surface for secure grip when handling slippery objects
  • Generous fit works well with thermal under-gloves
  • Cut-protective design resists tearing for product protection
  • Compliant with US Food Contact and EU Food Migration Regulations
  • 8 mil thickness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Nein
Farbe Grün
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe S
Dicke (angloamerikanisch) 8,7 mil
Dicke (metrisch) 0.22 mm
FDA 510 (k) Nein
Modell MICROFLEX™ Mega Texture 93-287
Zugfestigkeit 28 MPa
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 300 mm