Learn More
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrile Gloves
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16679113 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Artikelnummer. 16679113
Marke: Ansell 93732100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ergonomically designed, thin black nitrile exam gloves provide dexterity along with enhanced comfort fit and feel. Textured fingertips ensure tactility and secure handling of instruments and materials.
  • Thin nitrile features enhanced dexterity and tactility
  • Distinctive black color provides contrast while also hiding the appearance of oils, bodily fluids and other stains
  • ERGOFORM™ Design Technology reduces muscle strain during repetitive tasks
  • Textured fingertips for secure handling of instruments and materials
  • Silicone-free to ensure advanced product protection
  • 1.5 AQL
  • Common industries include healthcare, general dentistry, chemical, EMS, life sciences, food service, cosmetics, tattoo, automotive aftermarket, law enforcement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1
Chemotherapeutic Rated No
Anwendungen Healthcare, Industriell, Laboratory
AQL 1.5
Farbe Black
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Größe Extragroß
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 2,8 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
FDA 510 (k) No
Modell 93732100
Serie MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732
Zugfestigkeit 18 MPa
Länge (angloamerikanisch) 9,6 in.
Länge (metrisch) 24.4 cm