Learn More
Ansell MICROFLEX™ MIDKNIGHT™XTRA 93-862 Nitrit-Handschuhe mit verlängerten Bündchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16439415
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
2XL
Extragroß
Groß
Klein
Mittel
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16439415 2XL 100 Stück
16499405 Klein 100 Stück
16409415 Mittel 100 Stück
16419415 Groß 100 Stück
16429415 Extragroß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Artikelnummer. 16439415 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 93862110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.30 €
    29.19 € / 100 Stück
    Sparen 15.11 €
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Die Nitril-Einweghandschuhe mit verlängerten Bündchen bieten dauerhaften Schutz vor Chemikalienspritzern. NFPA- und für medizinische Untersuchungen durch medizinisches Fachpersonal zertifiziert.
  • Getestet sowohl gegen Fentanyl als auch Magensäure (aus Erbrochenem), um authentisch das Szenario einer Überdosierung zu simulieren
  • Die dunkle, schwarze Farbe macht es leicht zu erkennen, wenn die Hände mit potenziell gefährlichen Pulvern in Berührung gekommen sind
  • Hergestellt mit einer weichen, flexiblen Nitrilformulierung
  • Vollständig texturiert für einen zuverlässigen, konsistenten Griff
  • Kann verwendet werden mit:
    • Verabreichen von Medikamenten
    • Notfalldienste
    • Anlagenreparatur und -wartung
    • Zusätzlicher Schutz für Handgelenk und Unterarm
    • Inspektion, Auswahl, Prüfung von Teilen
    • Laboranalyse und -prüfung
    • Lackier- und Spritzbetriebe
    • Patientenuntersuchungen
    • Probenahme von Rohmaterial
    • Reifenwechsel
"
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen, Labor
AQL 0.65
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 2XL
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 6,3 mil
Dicke (metrisch) 0,16 mm
Modell 93862110
Serie MICROFLEX™ MidKnight™ XTRA 93-862
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm