Learn More
Ansell Microflex™ 63-864 Latexhandschuhe
Artikelnummer. 15569451
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15569451 9,5 100 Stück
15529451 5,5 100 Stück
15539451 6,5 100 Stück
15549451 7,5 100 Stück
15559451 8,5 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15569451 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 63864100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.20 €
    14.60 € / 100 Stück
    Sparen 7.60 €
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weniger Risse und Schäden aufgrund der überdurchschnittlich dicken Fingerspitzen. Ansell™ MICROFLEX™ 63-864 Latexhandschuhe bieten einen zuverlässigen und präzisen Griff.
  • Fingerspitzen sind für den absoluten Schutz dicker als bei den meisten standardmäßigen Latexhandschuhen.
  • Verbesserte, texturierte Fingerspitzen bieten einen sicheren, verlässlichen Halt für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen und eine verbesserte Fingerfertigkeit für eine höhere Produktivität.
  • Die Hände blieben auch bei mittlerer oder schwerer Belastung geschützt und trocken – sowohl unter nassen oder trockenen Arbeitsbedingungen.
  • Handflächendicke erfüllt und übertrifft Qualitätsnormen.
  • Lochhäufigkeit liegt unterhalb der minimalen Standardanforderungen für durchschnittliche Latexhandschuhe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 374
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Labor
AQL 1.5
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 0,0079 in.
Finger Thickness (Metric) 0.75 mm
Latex Free Nein
Material Kautschuklatex
Palm Thickness (English) 0,0075 in.
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Latex-Einweghandschuhe
Größe 9,5
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 0,020 in.
Dicke (metrisch) 0,16 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Grip Design Texturiert
Verpackungsart Spenderbox
Menge 100/Packung
Länge (angloamerikanisch) 9,6 in.
Länge (metrisch) 245 mm