Learn More
Ansell MICROFLEX™ TQ-601 Soft Moisturizing Nitrile Gloves
Artikelnummer. 17833792 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17833792
Marke: Ansell TQ601L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
White nitrile exam gloves designed with HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology to keep away dryness during medical procedures.
  • ASTM D6319, FDA 510(k), CE Number certified
  • Gloves comfortably protect hands while replenishing moisture and preventing dryness
  • Patented HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology is proven to allow skin to retain 2X more moisture* than gloves without HYDRASOFT™
  • Super soft, lightweight nitrile construction provides extra comfort and tactility while working
*Based on internal testing data on file.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, CE Number, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR Medical Examination Grade
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455 1-4, EN ISO 13485
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Farbe White
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Groß
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 2,8 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
FDA 510 (k) Yes
Modell MICROFLEX-TQ-601
Länge (angloamerikanisch) 9,6 in.
Länge (metrisch) 24.5 cm