Learn More
Agilent BioTek Zubehör für MultiFlo FX/EL406 Spenders
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0.019 cm
0,02 cm
0.02 cm
0.035 cm
Typ:
1536-Well-Kassette mit geringem Volumen
Ersatz-Schlauchset für geringes Volumen
Ersatz-Schlauchset für mittleres Volumen
Kassette für große Volumina
Kassette mit geringem Volumen
Kassette mit mittlerem Volumen
Material:
Edelstahl
Geformtes Polypropylen
Kapazität (metrisch):
1 bis 50 μl
10 bis 3000 μl
5 bis 2500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Volumenbereich 1 μl bis 10 ml
- Geeignet für 6- bis 1536-Well-Mikrotiterplatten, PCR-Tabletts, Deepwell-Mikrotiterplatten, Mikroröhrchen und andere bis 4 Zoll hohe Röhrchenkonfigurationen
- Abgabe von 1536 Wells in 18 s
- Kassetten können ohne Neukalibrierung autoklaviert werden.
- Abfüllen von bis zu acht Reagenzien gleichzeitig
- Anpassbares Abgabemuster ermöglicht das Auslassen von Reihen und Spalten.
- Integrierter Vorfüllbehälter
- Einfache Wartung von einzeln austauschbaren Spitzen und Auswahl an Ersatzkassetten oder -schläuchen
- Kompatibel mit Bio-Stack Mikrotiterplatten-Stapler 11-120-601 für erhöhten Durchsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 bis 50 μl |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,01 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 0.02 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Liquid Handling |
| Schritten | 1 μl |
| Material | Geformtes Polypropylen |
| Typ | Kassette mit geringem Volumen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, Multiflo doppeltes Spritzen-Spendermodul, Agilent BioTek MultiFlo FX Multimode Dispenser |