Learn More
Agilent BioTek Zubehör für MultiFlo FX/EL406 Spenders
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12561547 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0.019 cm
0,02 cm
0.02 cm
0.035 cm
Typ:
1536-Well-Kassette mit geringem Volumen
Ersatz-Schlauchset für geringes Volumen
Ersatz-Schlauchset für mittleres Volumen
Kassette für große Volumina
Kassette mit geringem Volumen
Kassette mit mittlerem Volumen
Material:
Edelstahl
Geformtes Polypropylen
Kapazität (metrisch):
1 bis 50 μl
10 bis 3000 μl
5 bis 2500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Typ Material Kapazität (metrisch) unitSize
12561547 0.035 cm Kassette mit mittlerem Volumen Edelstahl 5 bis 2500 μl 1 Stück
11503635 0.02 cm Kassette mit geringem Volumen Geformtes Polypropylen 1 bis 50 μl 1 Stück
12551547 0.019 cm 1536-Well-Kassette mit geringem Volumen Edelstahl 1 bis 50 μl -
11513635 0.035 cm Kassette für große Volumina Geformtes Polypropylen 10 bis 3000 μl -
12531547 0.019 cm Kassette mit geringem Volumen Edelstahl 1 bis 50 μl 1 Stück
10676615 0.035 cm Kassette für große Volumina Edelstahl 10 bis 3000 μl 1 Stück
12335763 0,02 cm Ersatz-Schlauchset für geringes Volumen Geformtes Polypropylen 1 bis 50 μl 1 Stück
12305763 0.035 cm Ersatz-Schlauchset für mittleres Volumen Geformtes Polypropylen 5 bis 2500 μl 1 Stück
11523635 0.035 cm Kassette mit mittlerem Volumen Geformtes Polypropylen 5 bis 2500 μl -
9 options
Artikelnummer. 12561547
Marke: Agilent BioTek 7170014
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zubehör für den MultiFlo FX und EL406 Mikrotiterplatten-Spender.
  • Volumenbereich 1 μl bis 10 ml
  • Geeignet für 6- bis 1536-Well-Mikrotiterplatten, PCR-Tabletts, Deepwell-Mikrotiterplatten, Mikroröhrchen und andere bis 4 Zoll hohe Röhrchenkonfigurationen
  • Abgabe von 1536 Wells in 18 s
  • Kassetten können ohne Neukalibrierung autoklaviert werden.
  • Abfüllen von bis zu acht Reagenzien gleichzeitig
  • Anpassbares Abgabemuster ermöglicht das Auslassen von Reihen und Spalten.
  • Integrierter Vorfüllbehälter
  • Einfache Wartung von einzeln austauschbaren Spitzen und Auswahl an Ersatzkassetten oder -schläuchen
  • Kompatibel mit Bio-Stack Mikrotiterplatten-Stapler 11-120-601 für erhöhten Durchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 bis 2500 μl
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.014 Zoll
Durchmesser (metrisch) 0.035 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Liquid Handling
Schritten 5 μl
Material Edelstahl
Typ Kassette mit mittlerem Volumen
Zur Verwendung mit (Geräte) EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, Multiflo doppeltes Spritzen-Spendermodul, Agilent BioTek MultiFlo FX Multimode Dispenser