Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Mikrofugen
Artikelnummer. 11750749
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
14,000 U/min
14.000 U/min
14.800 U/min
15,000 U/min
15.000 U/min
Gekühlt:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11750749
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 10020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese Mikrozentrifuge eignet sich für verschiedenste Anwendungen. Sigma™ Mikrozentrifugen sind schlank und kompakt und als gekühlte und ungekühlte Ausführung lieferbar. Die wartungsfreundlichen, platzsparenden Modelle gewährleisten dank übergroßen Funktionstasten sowie einer aufgeräumten Anzeige eine einfache, praktische Anwendung.
Modell 1-14
  • Übersichtlich organisiertes Display
  • Große Tasten
  • Wartungsfreier Motor
  • Motorisierte Abdeckungssperre, automatisches Entsperren des Deckels
  • Zeitschaltuhr: 10 s bis 99 min, 1-sekündiger Zuwachs, intermittierend oder durchgehend
  • Drehzahl-/RZB-Anzeige
  • Drehzahlzuwachs100 U/min
  • RZB-Zuwachs 10 x g
  • Zwei Beschleunigungs- und Bremskurven, sanft oder schnell
  • Fensterdeckel für eine unabhängige Drehzahlmessung
  • Überdrehzahlbewachung
  • Hergestellt gemäß E61010-2-020
Zusätzliche Eigenschaften von Modell 1-14K
  • Max. Drehzahl: 15,000U/min
  • Edelstahlschüssel
  • Schnellabkühlungsprogramm
  • 10 Programme
  • R134a-Kältemittel (FCKW-frei)
  • Temperaturanpassungsbereich -10 bis +40 °C
  • Temperaturzuwachs 1° C
  • Sichergestellte +4 °C bei Maximaldrehzahl
Modell 1-16
  • Einfache und praktische Spincontrol E-Steuerung
  • Übersichtlich organisiertes Display
  • Große Tasten
  • RZB übersteigt 20,000 x g
  • Kurze Beschleunigungszeit
  • Geringer Temperaturanstieg im Dauerbetrieb
  • Motorisierte Deckelsperre, automatisches Entsperren des Deckels
  • Zwei Beschleunigungs- und Verzögerungskurven, sanft und schnell
  • Beständige, leicht zu pflegende Edelstahlschüssel
  • Biosicher zertifizierte Rotoren
  • Hergestellt gemäß E61010-2-020
  • RoHS-konform
  • IVD-Version konform mit der Richtlinie 98/79/EG für In-vitro-Diagnostika
Spezifikation
Fassungsvermögen 24 x 1,5/2,2 ml
Max. Geschwindigkeit 15.000 U/min
Display LCD
Typ Gekühlte Mikrofuge 1-14K
Elektrische Anforderungen 220/240 V 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 515 mm
Modell 1-14K
Wirkleistung 230 w
Gekühlt Ja
Nettogewicht 19 kg