Learn More
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 30058133
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
40 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058133 5XL 30 Stück
15546574 M 40 Stück
15566574 XL 40 Stück
15556574 L 40 Stück
15576574 2XL 30 Stück
15586574 3XL 30 Stück
17131035 S 40 Stück
30058132 4XL 30 Stück
18020130 4XL 1 Stück
18050130 5XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30058133 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. WR17S0011109
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MICROGARD™ Der 1500 Plus FR Overall mit Kapuze besteht aus einem hoch atmungsaktiven, antistatischen Material. SMS Gewebe, das die neuesten Entwicklungen in der Mikrofasertechnologie nutzt, um eine gute Filtrationseffizienz zu gewährleisten.
  • Overall der Kategorie III mit dreiteiliger Kapuze
  • Abgesteppte Nähte (rot)
  • Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel
  • Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe.
  • Schwer entflammbar und antistatisch
  • Vliesstoff aus SMMS-Polypropylen
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig („atmungsaktiv“), um das Risiko von Hitzestress zu verringern
  • Antistatisch gemäß EN1149-5
  • Die optimierte Passform gewährleistet volle Bewegungsfreiheit beim Tragen über hitze- und flammenbeständiger Schutzkleidung (EN ISO 14116 Index 2 oder höher).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Flammfeste Overalls
Größe 5XL
Geschlecht Unisex
Material FR Antistatisch SMS Stoff
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Taillenform Elastischer Rücken
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch, Fingerschlaufen
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III (Typ 5, Typ 6, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5)
Widerstand Chemikalien, Antistatisch, Flamme
Kragenform 3-teilige elastische Kapuze
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, Beperkte vlamverspreiding EN ISO 14116: 2015-1 Index 1
Latexfrei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Chemikalien, kontaminierte Umgebungen, Abfüllen, Mischen und Befüllen von Rohstoffen, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Probenahme von Rohstoffen, Konzentratmischung und Palettierung