Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Elastische Einsätze an Handgelenken, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Gebundene Nähte
- Standard: CE-Kategorie III, Typ 5/6 EN 1149-5 (antistatisch)
- Sprühflüssigkeiten mit geringem Risikograd, Spritz- und Partikelschutz
- Dampfdurchlässig (‘atmungsaktiv’), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei, was bei Spritzlackieranwendungen von entscheidender Bedeutung ist
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Fusselarm; reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung.
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Klein |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöse Polythelenfolie |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |