Learn More
Ansell 2000 Standard-Laborkittel mit Kragen aus Microgard™
Artikelnummer. 15596534 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
60 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15596534 2XL 60 Stück
15566534 M 60 Stück
15576534 L 60 Stück
15586534 XL 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15596534 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. WH20B0020906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.90 €
    387.28 € / 60 Stück
    Sparen 197.62 €
    33% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus mikroporösem Polyethylen-Verbundgewebe. 2000 Standard Laborkittel mit Kragen aus Ansell Microgard™ sind für den partiellen Körperschutz vor Chemikalien zugelassen.
  • Reißverschluss vorne
  • Brusttasche links
  • Tasche unten rechts
  • Gebundene Nähte
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Barriere gegen Feinstaub (> 0,01 Mikrometer*)
  • Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
  • Fusselarm; reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung.
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Polyethylenlaminat (Vliesstoff)
Farbe Weiß
Verschlusstyp Reißverschluss
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien, Infektionserreger
Modell Mittlere Länge
Anzahl Taschen 2
Latexfrei Ja
Saumtyp Gebunden
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Cat III Teilweiser Körperschutz Typ PB (6)-B, EN14126, EN1149-1