Description
- Reißverschluss vorne
- Brusttasche links
- Tasche unten rechts
- Gebundene Nähte
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Barriere gegen Feinstaub (> 0,01 Mikrometer*)
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Fusselarm; reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung.
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Polyethylenlaminat (Vliesstoff) |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Stulpenform | Elastisch |
| Einwegprodukt | Eingeschränkte Verwendung |
| Sterilität | Unsteril |
| Widerstand | Chemikalien |
| Show More |