Learn More
Ansell X100 PAIRS Microgard 2500-WHITE STD OVERBOOTS PVC
Artikelnummer. 15546554 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Paar
Packungsgröße:
100 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15546554 100 Paar 100 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15546554 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. WH25B0040900
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet außergewöhnliche mechanische Festigkeit sowie Flüssigkeits- und Partikelschutz. Die Ansell Edmont™ MicroGARD™ 2500 Standard SOCO Überstiefel bieten Fuß- und Wadenschutz vor Kontamination am Tatort.
  • Mikroporöses Polypropylen-Laminat
  • Gummiband am Stiefelrand
  • Bindeband
  • Blaue Bänder an Nähten
  • Verstärkte und rutschfeste SureStep-Sohlen
  • Verstellbare Schuhbänder
  • Passend für europäische Größen 42 bis46
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Einheitsgröße
Material Polypropylen
Latex Free Ja
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastisches Oberteil
Sohlenart Rutschfest
Modell WH25-B-00-409-00
Saumtyp Gebunden mit blauer Bindung an Nähte
Widerstand Chemikalienbeständig
Produkttyp Stiefelüberzieher
Menge 100 Paar