Learn More
Contec™ MicroGenesis Mopprahmen
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen:
4 x 9 Zoll (10 x 44 cm)
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Die synthetische Beschaffenheit ist mit gängigen Desinfektionsmitteln wie Quaten, Peroxiden und Bleichmittel kompatibel
- Die Verwendung eines neuen Pads für jede Anwendung vereinfacht die Qualitätskontrolle, das Inventar- und Platzmanagement, ohne das Risiko einer Kreuzkontamination
- Kompatibel mit der meisten vorhandenen Geräten
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen | 4 x 9 Zoll (10 x 44 cm) |
| Produkttyp | Mopprahmen |
| Farbcode | Weiß |
| Farbe | Blau |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Color-coded | Nein |
| Material | Polypropylen |