Learn More
Contec™ MicroGenesis™ Einweg-Mikrofaser-Moppaufsatz
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7222330 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
120 Stück
Artikelnummer. Sterilität unitSize
16535314 Unsteril 120 Stück
16545314 Steril 120 Stück
2 options
Artikelnummer. 16535314
Marke: Contec™ MGMP0004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Moppabdeckung zur Verwendung mit dem MicroGenesis Einweg-Mikrofasermopp (100 % synthetisch).
  • Synthetische Mikrofaser
  • Leichter und kostengünstiger Mopp
  • Zum einmaligen Gebrauch - Deckt durchschnittlich 6 m² ab
  • Ideal zum Entfernen von Grobschmutz und Feinstaub
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen 390 x 130 mm
Produkttyp Moppkopf
Farbcode Weiß
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) MicroGenesis Mopp
Color-coded Nein
Material Synthetische Mikrofaser