Learn More
Vileda Professional™ MicroIntensive™ L-Abdeckung
Artikelnummer. 17832466
Ansicht ändern
Click to view available options
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Autoklavierbar Packungsgröße
17832466 Autoklavierbar 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17832466 Lieferant Vileda Professional™ Lieferanten-Nr. 162385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 €
    381.90 € / 50 Stück
    Sparen 178.10 €
    31% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese speziellen Geräte für die Reinigung oberhalb des Bodens eignen sich ideal für schwer zugängliche, schwer zu reinigende und zu desinfizierende Oberflächen. Die Geräte sind einfach zu handhaben und ergonomisch geformt, so dass man sich bei der Reinigung und Desinfektion frei bewegen kann. Hochleistungsfähige Einweghüllen und -bezüge aus Polyester-Mikrofaser sorgen für ein hervorragendes Reinigungsergebnis.
  • Einweg-Doppelseitenhüllen und -bezüge
  • Vorgewaschen und einzeln verpackt mit Chargencodenummern
  • 4-lagiger Aufbau – die Reinigungsseite besteht aus 100 % Polyester-Mikrofaser-Mischgewebe, ist gestrickt und geprägt; die beiden mittleren Lagen bestehen aus 100 % Polyester und die Rückseite aus 100 % Polyester.
  • Hohe Saugfähigkeit bei gleichzeitig hervorragender Reinigungsleistung
  • Nachgewiesene Bakterienreduktion von 99,99 %
  • Ideal für Vorbereitungs- und Zug- und Hebemethoden
  • Passend für CE SoftWall Cleaner™ und CE Tank Cleaner™
Spezifikation
Produkttyp Rahmenabdeckung für Above the Floor Tools (Arbeiten oberhalb des Bodens)
Farbe Weiß
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Größe 15 in.
Menge 50
Zur Verwendung mit (Anwendung) CE Softwall Reiniger and CE Tankreiniger
Material Polyester-Mikrofaser-Mischung