Learn More
Hamilton Microlab 600-Grundplatte
Artikelnummer. 31257803
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
9,75 in.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch)
31257803 9,75 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31257803 Lieferant Hamilton Lieferanten-Nr. 660968801
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine stabile Oberfläche für Spender und Verdünner, reduziert Vibrationen und verhindert Kippen oder Verschiebungen. Gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in stark frequentierten Laborumgebungen.
  • Microlab 600-Grundplatte verbessert die Stabilität des Instruments während des Betriebs
  • Enthalten mit den neuen Microlab 600er-Serien-Dispensern und Verdünnern
  • Abmessungen: 9,75 x 8,75 in.
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 9,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 8,75 in.