Learn More
Hamilton™ Microlab™ 600 Verdünner- und Dispensiersystem
Beschreibung
Beinhaltet
Spender: Concorde Handsonde (Doppelspender verwendet die Doppeldrucktasten-Handsonde), Universalventil(e), Füll-/Abgabeschlauch, Zubehörhalter, länderspezifisches Netzkabel, ausgewählte Spritzen. HINWEIS: Wurde(n) zum Bestellzeitpunkt keine Spritze(n) ausgewählt, wird – der DIS mit 1-ml-Spritze(n) und - der CNT mit 10-ml-Spritzen geliefert.
Verdünner: Concorde Handsonde, Universalventile, Füll-/Abgabeschlauch, Zubehörhalter, länderspezifisches Netzkabel, zwei ausgewählte Spritzen. HINWEIS: Wurden zum Bestellzeitpunkt keine Spritzen ausgewählt, werden 2 Spritzen (2.5 ml, 250 μl) mitgeliefert.
Upgrade-Set vom Basic auf den Advanced Controller: Handbuch für Advanced, 2 GB SD-Karte, SD-zu-USB-Konverter, Programmiersoftware-CD
Individuelles Programmierset: Programmiersoftware-CD mit Handbuch, Anwendungsprogrammierinterface, Programmbeispiel für LabView, C# und VB
Drucker-Kit: Drucker, Stromquelle, Adapter, Kabel
- Erhältlich als System mit einer oder zwei Spritzen
- Präzise Schrittmotoren mit hohem Drehmoment sorgen für Positionsgenauigkeit
- Unterstützt Spritzen von 10 μl bis 50 ml
- Ethernet-Port für die Kommunikation mit dem Controller oder dem Unternehmensnetzwerk
- Drucker-Set erhältlich
Merkmale der Spritzenpumpe
- Ventilmotor mit hohem Drehmoment
- Präzisions-Spritzenantriebe mit einer Schrittauflösung von 48,000 über 60 Minuten
- Beleuchtete Ein-/Aus-Schalter und Taste „Vorpumpen“
- Unabhängige linke und rechte Trigger-Ports
- Lüfterloser Wärmeabzug
- 24 V-Leistungsaufnahme
- CAN Daisy Chain-Eingang/-Ausgang
- RS-232 -Konsolenanschluss
- Power over Ethernet (PoE)
- TTL-Eingang/Ausgang
Zwei-Spritzen-Diluter
- Erzeugt eine Verdünnung von bis zu 1:50,000 in einem Schritt
- Reduziert Vorbereitungszeit und Pufferverschwendung
- Wäscht Schläuche zwischen jeder Probe
- Druckt auf Standard-, nicht-thermischem8 1/2 × 11 und auf A4-Papier
- Schnittstelle mit dem kostenlosen Compliance-Softwarepaket, das für Advanced Microlab™ Geräte erhältlich ist
- Erfüllt die behördlichen Vorgaben von CFR21 Teil 11 und FDA GMP/GLP durch bequemes Drucken aller Protokolldateien direkt vom Controller des Geräts aus
Spender: Probenaufstockung, Titration, Dosierung bei Tieren (orale Gavage), Hinzufügung von Reagenzien zu chemischen Reaktoren, Produktion, z. B. Abgabe von Quecksilber für Glühlampen, Befüllung von Tintenkartuschen, Abgabe von Leim und Epoxidharz, nasale Therapeutika (viskös), Kontaktlinsen
Verdünner: Forensische Blutalkohol- und Urinanalyse, Metallnachweis in Minenlaboren, Umweltanalyse von Wasser und Böden, Ölanalyse in der präventiven Wartung, Alkoholprüfung in der Herstellung von Bier und Wein
Bestellinformation
Microlab 600 Drucker-Set separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Zwei-Spritzen-Diluter |
| Reglertyp | Basissteuerung |