Learn More
Hamilton Microlab 700, Doppelverdünner-Einwegspitzen-Handsonde
Artikelnummer. 31257772
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Umrüstbare Handsonde für Spitzen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
31257772 Umrüstbare Handsonde für Spitzen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31257772 Lieferant Hamilton Lieferanten-Nr. 10103470
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halbautomatisches, hochpräzises Flüssigkeitshandhabungssystem, entwickelt für präzise Dosierarbeiten. Ideal für Anwendungen, bei denen Kreuzkontamination vermieden werden muss.
  • Microlab 700 Doppelspritzenverdünner mit Einwegspitzen-Handprobe (PN: 10103470)
  • Entwickelt, um den Durchsatz und die Konsistenz bei manuellen Pipettierungsaufgaben zu verbessern
  • Ermöglicht halbautomatisierte Flüssigkeitsbehandlung, Verdünnung und Dosierung
  • Liefert über 99 % Genauigkeit für präzise Ergebnisse
  • Verfügt über einen hochinerten Flüssigkeitsweg, der für empfindliche Anwendungen geeignet ist
Spezifikation
Produkttyp Umrüstbare Handsonde für Spitzen
Zur Verwendung mit (Geräte) Microlab 700er-Serie