Learn More
Hamilton Microlab 700er-Serie, Doppel-Spritzen-Continuous Dispenser mit Premium-Controller
Product Code. 31257781
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Enthält:
10-ml-Spritzen
missing translation for 'unitSize':
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Enthält missing translation for 'unitSize'
31257781 10-ml-Spritzen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 31257781 missing translation for 'mfr' Hamilton missing translation for 'supplierNo' 10103467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10247.43 €
    9324.09 € / 1 Stück
    Sparen 923.34 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der doppelte Spritzen-Continuous Dispenser ist ein vielseitiger, halbautomatischer, präziser Flüssigkeitsbehandler, bei dem beide Spritzen das gleiche Volumen haben.
  • Microlab 700er-Serie Dual Syringe-Continuous Dispenser sind darauf ausgelegt, den Durchsatz zu erhöhen und die Wiederholbarkeit bei manuellen Pipettieranwendungen zu verbessern
  • Verfügbare Konfigurationen umfassen:
    • PN: 10103465 - Doppelsprünge-Continuous Dispenser mit fortschrittlichem Controller
    • PN: 10103467 - Doppelsprünge kontinuierlicher Spender
  • Ermöglichen Sie halbautomatisierte Flüssigkeitshandhabung, Verdünnung und Abgabe
  • Liefern Sie 99%+ Genauigkeit für zuverlässige und konsistente Ergebnisse
  • Verfügen über einen hoch inerten Flüssigkeitsweg, der für empfindliche und anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist
  • Ideal für Labore, die präzise, wiederholbare und effiziente Flüssigkeitshandhabungsabläufe erfordern
Specifications
Produkttyp Halbautomatischer Verdünner-Dispenser
Enthält 10-ml-Spritzen