Learn More
Hamilton Microlab 700er-Serie, doppelter Spritzenverdünner mit Advanced Controller
Product Code. 31257810
Change view
Click to view available options
Enthält:
2,5 ml und 250 μl Spritzen
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Enthält Unit Size
31257810 2,5 ml und 250 μl Spritzen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 31257810 Supplier Hamilton Supplier No. 10103468
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Doppel-Spritzenverdünner ist ein halbautomatisches, hochpräzises Flüssigkeitshandhabungssystem, das große Verdünnungen in einem einzigen Schritt durchführen kann.
  • Microlab Die 700er Serie Dual Syringe-Verdünner sind darauf ausgelegt, den Durchsatz und die Konsistenz in manuellen Pipettierungs-Workflows zu verbessern
  • Verfügbare Konfigurationen umfassen:
    • PN: 10103468 (ML715-DIL) – Dualer Spritzenverdünner mit Advanced Controller
    • PN: 10103471 (ML725-DIL) – Dualer Spritzenverdünner mit Premium-Controller
  • Ermöglichen Sie halbautomatisierte Flüssighandhabung, Verdünnung und Dosierungsprozesse
  • Liefern Sie 99%+ Genauigkeit für präzise und zuverlässige Ergebnisse
  • Verfügen über einen hoch inerten Flüssigkeitsweg, der für empfindliche und anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist
  • Ausgestattet mit zwei Spritzen (50 ml und 10 μl) für hohe Flexibilität
  • In der Lage, eine bis zu 50.000-fache Verdünnung in einem einzigen Schritt durchzuführen
  • Ideal für Labore, die hochpräzise, wiederholbare und effiziente Verdünnungsprozesse benötigen
Specifications
Produkttyp Halbautomatischer Verdünner-Dispenser
Enthält 2,5 ml und 250 μl Spritzen