Learn More
Hamilton Microlab 700er-Serie, Doppelspritzenspender mit Premium-Controller
Artikelnummer. 31257786
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
1 ml Spritze
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
31257786 1 ml Spritze 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31257786 Lieferant Hamilton Lieferanten-Nr. 10103464
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der doppelte Spritzenspender ist ein vielseitiger, halbautomatischer, präziser Flüssigkeitsbehandeler, der für präzise und reproduzierbare Flüssigkeitshandhabungen konzipiert ist.
  • Microlab 700er-Serie Dual-Spritzen-Dispenser sind darauf ausgelegt, den Durchsatz zu erhöhen und die Wiederholgenauigkeit bei manuellen Pipettierungsanwendungen zu verbessern
  • Verfügbare Konfigurationen umfassen:
    • PN: 10103461 - Doppelter Spritzenspender mit fortschrittlichem Controller
    • PN: 10103464 - Doppel-Spritzen-Spender mit Premium-Controller
  • Ermöglichen Sie zuverlässige, halbautomatisierte Flüssigkeitshandhabung, Verdünnung und Abgabe
  • Liefern Sie 99%+ Genauigkeit für konsistente und präzise Ergebnisse
  • Verfügen über einen hoch inerten Flüssigkeitsweg, der für empfindliche Techniken und Anwendungen geeignet ist
  • Unterstützen Sie Labore, die effiziente, wiederholbare und hochpräzise Flüssigkeitshandhabungsabläufe erfordern
Spezifikation
Produkttyp Halbautomatischer Verdünner-Dispenser
Enthält 1 ml Spritze