Learn More
BD Nadel aus Edelstahl und Kunststoff (Epoxidharz)
Farbcodiert für eine einfache Erkennung der Nadelführung. BD™ Microlance™ Edelstahlnadeln verfügen über dünne Wände für optimalen Durchfluss und können mit Spritzen mit Luer-Anschluss verwendet werden. Diese sterilen, einzeln verpackten Nadeln sorgen für ein komfortableres Einführen bei geringerem Steckrisiko.
Marke:  BD 304827
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09810kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10030464
  • 4.56 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dank des einzigartigen Rutschwinkels und der polierten Oberfläche gibt es weniger Beschwerden an der Injektionsstelle und es besteht ein geringeres Verletzungsrisiko.
  • Hypodermische Nadeln mit dünnen Wänden für optimalen Durchfluss
  • Passend für Spritzen, die auf einen Luer-Adapter oder Luer-Lock aufgesteckt werden
  • Farbcodiert für die schnelle Erkennung der Nadeldicke zur einfachen Auswahl der geeigneten Durchflussrate
  • Steril und einzeln verpackt für eine hygienische Einwegverwendung
  • Edelstahlnadeln mit Epoxidharz-Klebstoffen
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
20 ga.
Nur für die einmalige Verwendung
1,0 in.
Schräg
Steril
5.000 einzeln verpackte Nadeln, dünne Kanülenwand
0.9 mm
Ja
Nadel
Für SZR-150, angeschlossen an einen Luer-Adapter oder Luer-Lock-Anschluss