Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ CTC und LEAP Technologien LC PAL Autosampler-Spritzen
Artikelnummer. 10227974
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 ga
22 s G
22 s ga
Anschlusstyp:
Befestigt
Zementiert
Länge (angloamerikanisch):
2 in.
2,2 in.
Modell:
701
1001
1002
1005
1701
1702
1710
1725
1750
Packungsgröße:
1 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Anschlusstyp Länge (angloamerikanisch) Modell unitSize
10227974 22 ga Zementiert 2 in. 1710 1 Stück
11592495 22 s ga Zementiert 2 in. 1702 1 Stück
11364021 22 s G Befestigt 2 in. 1702 -
10440743 22 s G Befestigt 2 in. 1702 1 Stück
11517714 22 s ga Zementiert 2 in. 701 1 Stück
10078651 22 s ga Befestigt 2 in. 1710 1 Stück
11547774 22 ga Zementiert 2 in. 1005 1 Stück
11527744 22 ga Zementiert 2 in. 1001 1 Stück
15162514 22 s ga Befestigt 2,2 in. 1702 1 Stück
13515830 22 s ga Befestigt 2,2 in. 1702 1 Stück
11577734 22 s ga Befestigt 2 in. 1701 1 Stück
10797435 22 ga Befestigt 2 in. 1725 1 Stück
13293489 22 s ga Befestigt 2,2 in. 1710 1 Stück
10679009 22 ga Zementiert 2 in. 1002 1 Stück
11527714 22 ga Befestigt 2 in. 1750 1 Stück
15152514 22 ga Befestigt 2,2 in. 1710 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10227974 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 203235
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Anwendung in Autosamplern wie CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt und anderen
700 Serie: Flüssigkeitsdicht. Körper Borosilikatglas, Stahlkolben individuell eingeschliffen. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
1700/1000 Serie: Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben aus teflonbeschichtetem Aluminium mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
C-Line: Neues Flansch-Design für einfache Installation.
Neue Nadelbefestigung ohne Kleber (N), totvolumenfrei.
Typ: 1710 N CTC C-Line SLIMLINE (22 / 51 / 3)
Volumen: 100μl
Modell: Agilent 1290 Infinity LC Injector HTC/HTS
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22 ga
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.05 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,016 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.041 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.146 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0.775 cm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.072 cm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Gastight Autosamplerspritze
Max. Druck 68.9 bar
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Modell 1710
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 100 μl
Art der Kanülenspitze Stumpf
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt
Anschlusstyp Zementiert