Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 ALS GC-Spritzen: Modell 701
Artikelnummer. 10442721
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 bis 26s G
23 s G
26 s G
Modell:
701 N (zementierte Nadel)
701 RN (Abnehmbare Nadel)
Nummer der Kanülenspitze:
2
AS
Menge:
6 Packungen
Je
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Modell Nummer der Kanülenspitze Menge unitSize
10442721 26 s G 701 RN (Abnehmbare Nadel) AS Je 1 Stück
10722711 23 s G 701 N (zementierte Nadel) AS 6 Packungen -
10508502 23 s G 701 RN (Abnehmbare Nadel) AS Je 1 Stück
10340281 23 bis 26s G 701 N (zementierte Nadel) AS Je 1 Stück
11567614 26 s G 701 N (zementierte Nadel) 2 Je 1 Stück
10376741 23 s G 701 N (zementierte Nadel) AS Je -
10300331 23 bis 26s G 701 RN (Abnehmbare Nadel) AS Je 1 Stück
10117070 23 bis 26s G 701 N (zementierte Nadel) AS 6 Packungen 6 Stück
10156970 26 s G 701 N (zementierte Nadel) AS Je 1 Stück
10347012 26 s G 701 N (zementierte Nadel) AS 6 Packungen 6 Stück
10055630 23 s G 701 N (zementierte Nadel) 2 Je 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 10442721
Marke: Hamilton™ 80358
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 automatische Flüssigprobengeber (ALS) für Gaschromatographie-Autosampler (GC).
Microliter-Spritzen verfügen über einen Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht ist und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt ist.
Spritzenanschlüsse
  • Zementierte Nadel (N) – Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln am Nullpunkt der Skala in den Spritzenkolben aus Glas zementiert. Dadurch wird das Totvolumen auf das interne Volumen der Spritze beschränkt. Nicht autoklavierbar. Der Nadelabstand wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
  • Abnehmbare Nadel (RN) – Die Nadeln sind abnehmbar und verfügen über ein Hamilton-spezifisches Design. Das Design sorgt dafür, dass die Nadeln genau an der Nullpunktmarkierung der Spritze sitzen. Der Anwender kann Nadelstärke, Nadellänge und Spitzenform auswählen, um die Spritze für seine spezifischen Anwendungen zu optimieren. Darüber hinaus ermöglicht dieser Anschluss das Herausnehmen der Nadel, ohne das Totvolumen der Spritze zu vergrößern, und ist ideal, wenn die Gefahr einer Verstopfung der Nadel besteht. In zerlegtem Zustand autoklavierbar Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Nadelspitzentypen
  • Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 23s oder 26s
  • Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältliche Gauges: 23s, 26s, 23s-26s
Spezifikation
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 26 s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,019 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0187 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,26 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.485 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.6 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,7 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1.71 Zoll
Länge (metrisch) 43 mm
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Druck 2000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 155 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 701 RN (Abnehmbare Nadel)
Nummer der Kanülenspitze AS
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent 7673, 7683, 6850 Automatischer Flüssigprobenehmer, Gaschromatographie-Autosampler
Anschlusstyp Abnehmbar