Learn More
Hettich Lab Technology™ Mikroliterzentrifuge
Artikelnummer. 10792314
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
30 x 1,5/2 ml
60 x 1,5/2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10792314 60 x 1,5/2 ml 1 Stück
10274042 30 x 1,5/2 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10792314
Marke: Hettich Lab Technology™ 2205
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The Microlitre Centrifuge can process very small samples at very high speeds. The powerful, maintenance free motors achieve high RCF values for best sample results. Reliable and steady temperature control, quick pre-cool and stand-by cooling functions maintain a constant sample temperature.
  • Bessere Ergebnisse und mehr Proben in kürzerer Zeit – steigern Sie Effizienz und Durchsatz in Ihrem Labor
  • Große Bandbreite an Funktionen aufgrund der vielen erhältlichen Modelle und Zubehörteile
  • Vorkühlfunktion für schnellen Betrieb – zuverlässige und gleichmäßige Temperaturregelsysteme mit schnellen Vorkühlungs- und Standby-Funktionen für präzise Temperaturregelung
Spezifikation
Fassungsvermögen 60 x 1,5/2 ml
Max. Geschwindigkeit 18.000 U/min
Max. RZB 31.514 x g
Temperaturbereich -20 bis +40 °C
Typ Mikroliterzentrifuge
Enthält Winkelrotor
Sicherheitsmerkmale Deckelschutz
Tiefe (metrisch) 650 mm
Produktlinie MIKRO 220R