Learn More
Greiner Bio-One MICROLON™ 600 V-Boden 96-Well-ELISA-Mikrotiterplatte
Beschreibung
Alphanumerische Well-Kodierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bindungsart | Hohe Bindungskapazität |
| Farbe | Klar |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 40 bis 200 μl |
| Mehr anzeigen |