missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One MICROLON™ ELISA-Streifenplatten mit 96Wells zum einfachen Abbrechen

Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Pyrogenfrei
- Einzelne Wells können ohne Rückstände pipettiert werden
- Der flache Boden ermöglicht präzise optische Messungen
- Geeignet für Transmissionsmessungen
- Specifica
Serviceplan
Nein
Garantie
Nein
Spezifikation
Spezifikation
| BreakApart | Einzeln abbrechbar |
| Bindungseigenschaft | Hohe Bindungskapazität |
| Format | Streifenplatte |
| Array | 8 x 12 |
| Bindungsart | Hohe Bindungskapazität |
| Farbe | Transparent, blaue Farbcodierung, Blue |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Wellform | C-förmig |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?