Learn More
Greiner Bio-One MICROLON™ ELISA-Streifenplatten mit 96 Wells zum einfachen Abbrechen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13085093
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau, Klar durchsichtiger Boden
Gelb, Klar durchsichtiger Boden
Grün, Klar durchsichtiger Boden
Klar
Klar, Blau
Klar, Gelb
Klar, Grün
Rot, Klar durchsichtiger Boden
Bindungseigenschaft:
Hohe Bindungskapazität
Mittleres Bindungsvermögen
Packungsgröße:
100 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Bindungseigenschaft unitSize
13085093 Rot, Klar durchsichtiger Boden Mittleres Bindungsvermögen 100 Stück
13005103 Grün, Klar durchsichtiger Boden Mittleres Bindungsvermögen 100 Stück
13095093 Blau, Klar durchsichtiger Boden Mittleres Bindungsvermögen 100 Stück
13015103 Gelb, Klar durchsichtiger Boden Mittleres Bindungsvermögen 100 Stück
10063301 Klar Mittleres Bindungsvermögen 100 Stück
10746732 Klar Hohe Bindungskapazität 100 Stück
13055103 Klar, Blau Hohe Bindungskapazität 100 Stück
13065103 Klar, Grün Hohe Bindungskapazität 100 Stück
13075103 Klar, Gelb Hohe Bindungskapazität 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 13085093 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 705063
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Für den Einsatz bei kolorimetrischen Immunassays. Greiner Bio-One MICROLON™ 96-Well ELISA-Streifenplatten können separat abgebrochen werden und die Anzahl der durchgeführten Tests kann an die Anzahl der Proben angepasst werden.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Einzelne Wells können ohne Rückstände pipettiert werden
  • Der flache Boden ermöglicht präzise optische Messungen
  • Geeignet für Transmissionsmessungen
  • Serviceplan
    Nein
    Garantie
    Nein
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
BreakApart Einzeln abbrechbar
Bindungseigenschaft Mittleres Bindungsvermögen
Format Streifenplatte
Array 8 x 12
Verpackung Innenbeutel zu je 10
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Rot, Klar durchsichtiger Boden
Produkttyp 96-Well Mikrotiterplatten
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Microlon
Wellform Geschwungene Kanten, flacher Boden (C-gut)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrisches Immunassay
Menge 100/Karton
RNase-frei Ja
Abmessungen (L x B x H) 127,76 x 85,48 x 14,5 mm (5,02 x 3,36 x 0,5 in.)