Learn More
Epredia™ Micromesh™ Biopsiekassetten in Kunststoffmagazinen
Artikelnummer. 13171184 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Aqua
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Pfirsich
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
13171184 Rosa 10 Stück
10056868 Aqua 1 Stück
10559788 Blau 1 Stück
10579958 Grün 1 Stück
10188038 Grau 1 Stück
10589958 Lila 1 Stück
10672669 Orange -
10672859 Pfirsich 1 Stück
10455139 Braun 1 Stück
10599618 Weiß 1 Stück
10474179 Gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 13171184 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. B1000734PK
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Verbessern Sie mit den Epredia™ MicromeshTM Biopsiekassetten in Kunststoffmagazinen mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
Verbessern Sie mit den Thermo Scientific™ Micromesh™ Biopsiekassetten in Kunststoffmagazinen mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
  • Acetalpolymer-Konstruktion
  • Das 24 × 27 mm große Fach ist selbst für Nadelbiopsien bestens geeignet
  • Der versenkt angebrachte Deckel wurde speziell entwickelt, damit er mit der Kassettenoberfläche direkt abschließt, wodurch Kassetten mit den Beschriftungsgeräten der Shandon™ MicroWriter™ Serie auch bei aufgesetzten Deckeln beschriftet werden können
  • Kassetten-Schreibfläche mit einer Neigung von 45°
  • Kisten zu 10 Magazinen mit je 75 Kassetten mit angebrachten Deckeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Small Square Pore
Schreibflächenwinkel 45°
Farbe Rosa
Länge (metrisch) 24 mm
Breite (metrisch) 27 mm
Material Acetal-Polymer
Produkttyp Biopsiekassette