Learn More
Simport™ Scientific Micromesh™ Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette in Quickload™-Spenderboxen für Primera Drucker
Sichern Sie Proben während der Verarbeitung mit der Simport Scientific™ Micromesh™ Biopsie-Aufbereitungs-/Einbettkassette. Dank der 1676 quadratischen 0,36 mm-Öffnungen des Netzes sind keine Biopsie-Pads erforderlich.
Beschreibung
In Quickload™-Spenderboxen, für Primera Drucker
- Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
- 1676 quadratische Öffnung (0,36 mm)
- Keine Biopsie-Pads erforderlich
- 1 großes 27 mm-Fach
- Versenkter Deckel
- Geeignet für automatisierte Drucker
- Aus Acetal
- Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 50 QuickLoad™-Spenderboxen mit je 40 Kassetten
Zertifizierungen
CE-IVD
Spezifikation
| Acetal | |
| 2000 |