Learn More
Epredia™ Micromesh™ lose Biopsiekassetten
Artikelnummer. 12608306 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Aqua
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Pfirsich
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 12608306
Marke: Epredia™ B1000735OR
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verbessern Sie mit den lose verpackten Epredia™ Micromesh™ Biopsiekassetten mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
Verbessern Sie mit den lose verpackten Thermo Scientific™ Micromesh™ Biopsiekassetten mit 1400 quadratischen, 0,36 mm großen Löchern den Flüssigkeitsaustausch, ohne dass Biopsieschwämme erforderlich sind.
  • Acetal-Polymer-Konstruktion
  • Das große Fach mit 24 × 27 mm eignet sich auch für Nadelbiopsien
  • Der eingelassene spezielle Deckel schließt bündig Einsatz mit der Oberseite der Kassette ab, wodurch die Kassetten auf den automatischen Epredia™ Shandon™ MicroWriter™ Etikettiermaschinen auch mit Deckel beschriftet werden können
  • Die Schreibfläche der Kassetten befindet sich in einem 45°-Winkel
  • Kartons mit 1000 Kassetten (vier Kartons mit je 250 Kassetten) mit befestigten Deckeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Small Square Pore
Schreibflächenwinkel 45°
Farbe Orange
Länge (metrisch) 24 mm
Breite (metrisch) 27 mm
Material Acetal-Polymer
Produkttyp Loose Biopsy Cassette